22396
Tubes de purification
1/8 in. fitting
Synonyme(s) :
TUBE CONVERTISSEUR AVEC RECHARGE 1/8 PO
About This Item
Produits recommandés
Raccords
1/8 in. fitting
Description générale
- Length: 10 in. (25.4 cm)
- Diameter: 1/2 in. (12.7 mm)
- Max. Inlet Pressure: 150 psi
- Max. Flow Rate: 1100 mL/min.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable