Principaux documents
22321
Supelco
Ferrule pour colonne remplie Supeltex M-2, D.E. de colonne de 1/8"
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1/8 in.
Raccords
1/8 in. ferrule for 1/8 in. O.D. packed column
Compatibilité
1/8 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : grande possibilité de réutilisation.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-1 (polyimide 100 %)
Température maximum :
350 °C