Principaux documents
22282
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série C, aiguille amovible
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series C
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 030035
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
5 mL
Description générale
Série C - Aiguille amovible : Seringue d′échantillonnage des gaz haute résistance avec arrêt positif du piston dans la partie arrière et aiguille spéciale amovible à faible volume mort
. Pas de possibilité de stocker l′échantillon.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.