21970-U
Coude mâle à 90°
Swagelok® 200-2-2, brass, 1/8 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT
Synonyme(s) :
RACCORD COUDÉ MÂLE EN LAITON SWAGELOK 200-2-2, 1/8 T x 1/8 P, BOÎTE DE 2®
About This Item
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-2-2
Raccords
1/8 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable