Principaux documents
21383-U
Empty Glass Column
fritted
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Caractéristiques
fritted
Conditionnement
pack of 5 columns
Longueur
20 cm
Compatibilité
for use with Supelco Dioxin System