20520-U
Tube en cuivre à usage général
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Synonyme(s) :
TUBE EN CUIVRE, 1/8 po, 50 pi (15,25 m)
71,40 €
About This Item
71,40 €
Produits recommandés
Matériaux
copper
Tuyau, L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)