2048225
Split, with cup (wool packed)
pkg of 25 ea
1 420,00 €
About This Item
1 420,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Length 78.5 mm × O.D. 6.3 mm
- Application: Dirty samples
- Mfr. Part No.: 18740-80190
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :