Principaux documents
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Synonyme(s) :
VOCARB purge trap (Encon)
1 EA
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NB.21
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
Fabricant/nom de marque
Purge Trap K
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Encon
Description générale
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informations légales
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable