Principaux documents
18542
Supelco
Cyclohexanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
906744
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.98 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.25 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794