Principaux documents
18380
Supelco
N-Sulfocarbamoylsaxitoxin solution
20 μg/g in acetic acid, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
GTX5 solution, Gonyautoxin solution, Toxin B1 solution
0.5 ML
291,00 €
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 ML
291,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17N7O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentration
20 μg/g in acetic acid
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC[C@@H]1NC(=N)N2[C@]3(NC(=N)N[C@H]31)C(CC2)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N7O7S/c11-6-14-5-4(3-24-8(18)16-25(21,22)23)13-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)15-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,13)(H,16,18)(H3,11,14,15)(H,21,22,23)/t4-,5-,10-/m0/s1
Clé InChI
JKKCSFJSULZNDN-HGRQIUPRSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available