Principaux documents
16867
Supelco
Fludioxonil metabolite CGA 192155
reference material
Synonyme(s) :
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4F2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
200-204 °C
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
InChI
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable