Principaux documents
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
10 MG
119,00 €
50 MG
486,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
119,00 €
50 MG
486,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H31NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.43 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥93.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
Clé InChI
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable