Principaux documents
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
50 MG
1 360,00 €
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 360,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H27NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.38 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥93.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
Clé InChI
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable