Documents
14751
Supelco
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D3H32NO4
Poids moléculaire :
344.50
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)