13021-U
Colonne garnie en métal (compatible avec Agilent, configuration "A") pour GC/CPG
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 HayeSep N support
Groupe de la matrice active
none phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable