11809
Apiezon® KOH sur Chromosorb® W AW
phase 1% SP®-1510, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Conditionnement
bottle of 15 g
Paramètres
60-230 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Groupe de la matrice active
1% SP®-1510 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group Industrial solvents
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)