Principaux documents
11023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Vancomycin Chiral Column
1 EA
2 850,00 €
2 850,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 850,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 850,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L88
Description
HPLC Column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
vancomycin phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH
3.5-7.0
Technique de séparation
chiral
Description générale
Les molécules neutres, amides, acides, esters et amines présentent une énantiosélectivité considérable pour ces phases stationnaires chirales à base de vancomycine. Une vaste gamme d′amines secondaires et tertiaires ont été séparées sur la colonne CHIROBIOTIC® V en mode polaire ionique. La colonne CHIROBIOTIC® V a présenté plusieurs des caractéristiques de séparation propres aux phases stationnaires à base de protéines, mais avec une stabilité exceptionnelle et une capacité de charge d′échantillons nettement supérieure. Une résolution de certains analytes chiraux qui n′avaient pas pu être séparés sur une autre phase stationnaire a été obtenue avec ce système. Les colonnes CHIROBIOTIC® V et V2 diffèrent en termes de chimie de greffage et de dimension des pores des particules de support, leur conférant une sélectivité et une capacité préparative différentes.
  • Phase greffée : Vancomycine
  • Plage de pH de fonctionnement : 3,5 - 7,0
  • Diamètre des particules : 5, 10 ou 16 μm
  • Dimension de pores : 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Application
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Victoria K H Barclay et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 208-217 (2012-10-24)
A LC-MS/MS method for the chiral separation of metoprolol and two of its main metabolites, α-hydroxymetoprolol (α-OH-Met) and deaminated metoprolol (COOH-Met), in environmental water samples has been developed. The target bases, metoprolol and α-OH-Met, as well as the acidic metabolite