Principaux documents
08196
Supelco
Isobutyryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11D9H12NO4
Poids moléculaire :
240.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](OC(C(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable