01874
Fenthion
reference material
Synonyme(s) :
O,O′-Dimethyl O″-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] thiophosphate
About This Item
Qualité
reference material
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
PNVJTZOFSHSLTO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable