00271
Dextran
analytical standard, 25,000
217,00 €
About This Item
217,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Poids mol.
Mn ~18,300
Mp ~21,400
Mw ~23,800
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2