ZRB2848
Anti-MEF2A Antibody, clone 3L12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
MEF2, Serum response factor-like protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3L12, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 55 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse, monkey, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... MEF2A(4205)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MEF2A in C6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected MEF2A in human brain and mouse brain lysates.
Affinity Binding Assay: The binding affinity of this antibody to MEF2A peptide was at least one thousand-fold (1,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MEF2A in rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MEF2A in L6 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable