ZRB2655
Anti-DLX2 Antibody, clone 1C4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Homeobox protein DLX-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C4, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 34 kDa
observed mol wt ~38 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, canine, rat, feline, porcine, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... DLX2(1746)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in PC-12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected DLX2 in PC-12 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected DLX2 in mouse brain lysates and DLX2 recombinant protein.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DLX2 in HEK-293 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DLX2 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DLX2 in human prostate tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable