ZRB2609
Anti-Collagen VI α3 Antibody, clone 1D6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Collagen alpha-3, Collagen alpha-3(VI) chain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
Clone, 1D6
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 343.67 kDa
observed mol wt ~260 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... COL6A3(1293)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HT-1080 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Collagen VI 3 in HT-1080 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Collagen VI 3 in Human skeletal muscle, and Rat testis lysates.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen VI 3 in Human breast cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen VI 3 in Human breast cancer tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Collagen VI 3 peptide with a KD of 3.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable