ZRB2151
Anti-STK3 Antibody, clone 1H12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase 3;EC:2.7.11.1;Mammalian STE20-like protein kinase 2;MST-2;STE20-like kinase MST2;Serine/threonine-protein kinase Krs-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H12, recombinant monoclonal
Description
1H12 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 56.3 kDa
observed mol wt ~56 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, canine, zebrafish, bovine, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK3(6788)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected STK3 in L6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected STK3 in Raw264.7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound STK3 with a KD of 7.7 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected STK3 in human placenta and human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected STK3 in Raw264.7 cells..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1