ZRB2057
Anti-ABCA1 Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Phospholipid-transporting ATPase ABCA1;EC:7.6.2.1 1;ATP-binding cassette sub-family A member 1; ATP-binding cassette transporter 1;ABC-1;ATP-binding cassette 1;Cholesterol efflux regulatory protein
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1J11, recombinant monoclonal
Description
1J11 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 254.3 kDa
observed mol wt ~250 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine, rat, bovine, feline, monkey, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCA1(19)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human liver tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ABCA1 in Human liver tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ABCA1 with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected ABCA1 in Mouse liver tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected ABCA1 in one million HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ABCA1 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable