ZMS1167
Anti-Fusion Glycoprotein F0 Antibody, clone 9-4-3 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
F0
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9-4-3, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 60.0 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
vaccinia virus ... F(911957)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
ELISA Analysis: A serial of dilutions of this antibody detected recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fusion Glycoprotein F0 in HPIV-3 infected LLC-MK2 cells, but not in and uninfected cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3 with a KD of 2.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable