Z764930
CryoFile® XL freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
yellow
Synonyme(s) :
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cardboard (Water repellent)
Caractéristiques
Holds 81 x 3-5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 15 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W651601-XL
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
130 mm × 130 mm × 97 mm
Couleur
yellow
Description générale
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.