Principaux documents
Z764663
MAGic Clamp bottle rack
for 4 x 500 or 600 mL bottles (max. 4 tubes), pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
bottle clamps
1 EA
226,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
226,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.77
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-MR-T600
Description générale
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.