Principaux documents
Z763616
Incu-Shaker Mini dedicated platform
holds 4 standard micro plates (max. 1)
Synonyme(s) :
mini shaker platform
1 EA
724,00 €
724,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
724,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.77
724,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-P-MP
L × l
14 in. × 12 in.
Description générale
Microplate platform for Benchmark IKncu-Shaker mini.
Informations légales
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.