Principaux documents
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
Synonyme(s) :
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
100 EACH
84,00 €
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
84,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.04
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyester seal
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific XTR-LG-100
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
140.5 mm
Largeur
78.3 mm
Informations légales
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.