Principaux documents
Z743672
Laser Tough-Tags microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
white, pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
3200 EA
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3200 EA
75,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech TTSW-KK-20
L × l
0.94 in. × 0.50 in.
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Laboratory labels formatted for laser printers. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
Informations légales
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech