Principaux documents
Z743583
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
3840 EA
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3840 EA
75,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 3840 (192 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech RNBW-1100
Diamètre
1/2 in.
Couleur
assorted colors
Catégories apparentées
Description générale
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informations légales
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech