Principaux documents
Z743477
Aluminum heating/cooling block
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
1 EA
236,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
236,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.77
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-2000
Technique(s)
PCR: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.