Principaux documents
Z743346
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
Nanodrop Lite format, white, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer labels
1000 EA
62,30 €
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
62,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103032
Nomenclature NACRES :
NB.35
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech DTCR-8000
Paramètres
temp. range at 70 to -196 °C
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Informations légales
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable