Principaux documents
Z741753
3-place collection stand
1 EA
42,10 €
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
42,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.22
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity three 1.5ml – 2ml tubes
Fabricant/nom de marque
IBI ACCFL0003
Description générale
The IBI 3-place collection stand is designed to securely hold the flow cell system tubing, luer lock and three 1.5ml – 2ml tubes securely so the biofilm effluent can be collected for analysis.