Principaux documents
Z741673
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 10-1,000 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Volume maximum:
1 mL
Gamme de volumes:
10-1,000 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement:
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill pack)
Fabricant/nom de marque:
Sartorius 791002MAX
Le produit Z741673 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill pack)
Fabricant/nom de marque
Sartorius 791002MAX
Volume maximum
1 mL
Gamme de volumes
10-1,000 μL
Description générale
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy