Principaux documents
Z741669
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 0.1-10 μL
9600 EA
609,00 €
609,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
9600 EA
609,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
609,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill Tower)
Fabricant/nom de marque
Sartorius 790012MAX
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Description générale
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy