Principaux documents
Z741665
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
960 EA
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
107,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement
pack of 960 ea (Racked)
rack of
Fabricant/nom de marque
Sartorius 791210
Volume maximum
1.2 mL
L de la pointe
90 mm
Gamme de volumes
50-1,200 μL
Volume
50—1250 μL
Description générale
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy