Principaux documents
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Synonyme(s) :
Pierceable foil seal, reusable heat seal
1 EA
965,00 €
965,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
965,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
965,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IST Scientific IST-106-115SR
Larg. × L
115 mm × 500 m
Description générale
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Application
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Informations légales
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific