Principaux documents
Z724505
Hettich® bucket for rotors 1798, 4446 and 5694
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R, Bucket for Rotors 1798 (Z720208), 4446 (Z657999) and 5694
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge buckets
1 EA
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
150,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 1 x 100 mL tubes
Holds 12 x 4 - 15 mL tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 20 x 2.7 - 7 mL tubes
Holds 40 x 1.5 - 2 mL tubes
Holds 5 x 25 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Hettich 5051
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1798, 4296, 4446, 4753, 5694
Catégories apparentées
Description générale
Note: Replaces Bucket 5091
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG