Principaux documents
Z719641
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, sterile
960 EA
83,00 €
4800 EA
298,00 €
83,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
83,00 €
4800 EA
298,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
83,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
graduations
Conditionnement
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
rack of 96
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 31790T
Volume maximum
300 μL
Volume
300 μL
Description générale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informations légales
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.