Principaux documents
Z710237
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 100-1000 μL
10 EA
130,00 €
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 10 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Nichiryo 00-GLT-L
Disponibilité
not available in (Not available in France)
Volume maximum
1 mL
Gamme de volumes
100-1000 μL
Volume
100—1000 μL
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. how many of these are in one pack?
    1 answer
    1. Each box of this product contains 10 pipettes.
      Helpful?
  2. Are these tips reusable or single-use? What does EA mean?
    1 answer
    1. This product is exclusive to the Nichipet Eco pipette. The item is supplied in a package of 10 tips each - 10EA. The tips can be used repeatedly if pipetting from the same sample. The product is not specifically recommended as being a multi-use product. Cleaning and reuse would be at the discretion of the researcher.