Principaux documents
Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2155
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
100 μL
Gamme de volumes
0.5-100 μL
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
  • Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
Catégories apparentées
Description générale
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.