Principaux documents
Z637254
Edisonite Super universal detergent
weight 1 kg
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Description
neutral detergent
Fabricant/nom de marque
BRAND 44361
Poids
1 kg
Description générale
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Autres remarques
BR44361 (India)
Informations légales
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1