Principaux documents
Z606960
Eppendorf® 5702 Centrifuge accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
Contains: 20 adapters Falcon-tubes and 30 rubber mats
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639404
Eppendorf® 5702 704.008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG