Principaux documents
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
6 EA
72,60 €
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
72,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 0.2 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 2024
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG