Principaux documents
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetamide, 2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)-, ICI D7114
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30N2O6 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
Clé InChI
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZD 7114 is a selective β3 adrenergic receptor agonist. β3 adrenoceptors are expressed in adipose tissue and smooth muscle.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.