Principaux documents
Z374784
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 300 mm , with cap
1 EA
148,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
148,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
IBI OVNVS0015
Taille
35 mm × 300 mm , with cap