Principaux documents
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Synonyme(s) :
sterilizing pan, sterilizing tray
1 EA
85,20 €
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
85,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene container
Fabricant/nom de marque
Nalgene®
L × l × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
Capacité
3.1 L
Description générale
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries