Z333425
BRAND® BIO-CERT® filter tips, Tip-Set S, sterile
volume range 2-20 μL
About This Item
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
(autoclavable at 121 °C)
sterile
Caractéristiques
ATP free
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Conditionnement
pack of 96 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
BRAND 712122
Volume maximum
20 μL
Gamme de volumes
2-20 μL
Description générale
Inhalte: gefüllte sterile Tip-Box N und Bio-cert Filtertips in Tip-Rack S Nachfüllpackungen.